Få mere at vide
5-Bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| CAS | 77395-10-9 |
| Molekylær formel | C9H6NO2Br |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Bromo-7-methyl-Isatin, 5-Bromo-7-methylindoline-2,3-dione |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6BrNO2/c1-4-2-5(10)3-6-7(4)11-9(13)8(6)12/h2-3H,1H3,(H,11,12,13) |
| SMIL | Cc1cc(Br)cc2C(=O)C(=O)Nc12 |
| IUPAC navn | 5-bromo-7-methyl-1H-indole-2,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 240.05 |
| Formel vægt | 238.9582 |