Få mere at vide
5-brom-7-methyl-1H-indazol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443537
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443537 250 mg 250mg
11316819 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443537 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H26753.MD
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
CAS: 156454-43-2 | C8H7BrN2 | 211.062 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156454-43-2
Molekylær formel C8H7BrN2
Molekylvægt (g/mol) 211.062
MDL nummer MFCD03990484
InChI nøgle OUNQFZFHLJLFAR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 1382033
IUPAC navn 5-brom-7-methyl-lH-indazol
SMIL CC1=C2C(=CC(=C1)Br)C=NN2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-7-methyl-1H-indazole
Smeltepunkt 183 °C til 186 °C
Mængde 250 mg
Synonym 1h-indazole, 5-bromo-7-methyl, indazole, 5-bromo-7-methyl, pubchem20590, acmc-209zze, 5-bromo-7-methylindazole, ksc495o1l, 2h-indazole,5-bromo-7-methyl, 1h-indazole,5-bromo-7-methyl, 2h-indazole, 5-bromo-7-methyl, en
Formel vægt 211.06
Procent renhed 97%