missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-7-ethyl-2-formyl-benzofuran, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-7-ethyl-2-formyl-benzofuran |
| CAS | 137206-73-6 |
| Molekylær formel | C11 H9 Br O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9BrO2/c1-2-7-3-9(12)4-8-5-10(6-13)14-11(7)8/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCc1cc(Br)cc2cc(oc12)C=O |
| IUPAC navn | 5-bromo-7-ethyl-1-benzofuran-2-carbaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.09 |
| Formel vægt | 251.9786 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?