Få mere at vide
5-Bromo-7-azaindol, 97%
Artikelnummer. 10007959 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10007959 1 g Glasflaske 1g
10463520 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10007959 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 437430010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
CAS: 183208-35-7 | C7H5BrN2 | 197,04 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals mærkeprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics' produktportefølje. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183208-35-7
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD06659677
InChI nøgle LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
IUPAC navn 5-bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin
SMIL BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-7-azaindole
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 179,7 °C til 180,7 °C
Farve Hvid til Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
Formel vægt 197.04
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-7-azaindole
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kun brug af forskning i RUO –