Få mere at vide
5-brom-7-azaindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11484420
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11484420 1 g 1g
11474420 250 mg 250mg
15447857 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11484420 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50040.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 183208-35-7
Molekylær formel C7H5BrN2
Molekylvægt (g/mol) 197.04
MDL nummer MFCD06659677
InChI nøgle LPTVWZSQAIDCEB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10307932
SMIL BrC1=CN=C2NC=CC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-7-azaindole
Smeltepunkt 178°C to 179°C
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-7-azaindole, 5-bromo-1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 1h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo, 5-bromo azaindole, 3-bromo-7h-pyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo-1h-pyrrolo 2 , 3-b pyridine, 5-bromopyrrolo 2,3-b pyridine, 5-bromo,7-azaindole
IUPAC navn 5-brom-lH-pyrrolo[2,3-b]pyridin
Formel vægt 197.04
Procent renhed 96%