Få mere at vide
5-brom-6-methylpyridin-2-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10102994
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10102994 10 g 10g
10448604 25 g 25g
10225434 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10102994 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. XBX00110EA
Request Bulk or Custom Format
Chemical Identifiers
CAS 42753-71-9
Molekylær formel C6H8BrN2
Molekylvægt (g/mol) 188.05
MDL nummer MFCD00068230
InChI nøgle SEOZHXRTVJPQPZ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 2-amino-5-bromo-6-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-methylpyridine, 6-amino-3-bromo-2-picoline, 5-bromo-6-methyl-2-pyridinamine, 2-amino-5-bromo-6-picoline, 2-pyridinamine, 5-bromo-6-methyl, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-ylamine, 5-bromo-6-methyl-pyridin-2-amine, 5-bromo-6-methyl-2-pyridylamine, 5-bromo-6-methylpyridin-2-ylamine
PubChem CID 170678
IUPAC navn 5-brom-6-methylpyridin-2-amin
SMIL CC1=[NH+]C(N)=CC=C1Br
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-6-methylpyridin-2-amine
CAS min % 95.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravgul glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 187.04
Procent renhed 95%