Få mere at vide
5-Bromo-6-methoxynicotinic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-6-methoxynicotinic Acid |
| CAS | 1186194-46-6 |
| Molekylær formel | C7 H6 Br N O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6BrNO3/c1-12-6-5(8)2-4(3-9-6)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | COc1ncc(cc1Br)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-bromo-6-methoxypyridine-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.031 |
| Formel vægt | 230.953 |