missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| CAS | 134892-46-9 |
| Molekylær formel | C9 H4 Br N3 S |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Quinoxaline, 5-bromo-6-isothiocyanato-, 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| InChI formel | InChI=1S/C9H4BrN3S/c10-8-6(13-5-14)1-2-7-9(8)12-4-3-11-7/h1-4H |
| SMIL | Brc1c(ccc2nccnc12)N=C=S |
| IUPAC navn | 5-bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline |
| Molekylvægt (g/mol) | 266.12 |
| Formel vægt | 264.9309 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?