Få mere at vide
5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline, TRC
Artikelnummer. 30338123
Skift visning
Mængde:
1 g
Product Code. Mængde
30338123 1 g
1 missing translation for 'options'
Product Code. 30338123 missing translation for 'mfr' Toronto Research Chemicals missing translation for 'supplierNo' TRCB6844951G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline
CAS 134892-46-9
Molekylær formel C9 H4 Br N3 S
Mængde 1 g
Synonym Quinoxaline, 5-bromo-6-isothiocyanato-, 5-Bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline
InChI formel InChI=1S/C9H4BrN3S/c10-8-6(13-5-14)1-2-7-9(8)12-4-3-11-7/h1-4H
SMIL Brc1c(ccc2nccnc12)N=C=S
IUPAC navn 5-bromo-6-isothiocyanatoquinoxaline
Molekylvægt (g/mol) 266.12
Formel vægt 264.9309