Få mere at vide
5-bromo-6-chloropyridin-3-sulfonylchlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-6-chloropyridine-3-sulfonyl Chloride |
| CAS | 216394-05-7 |
| Molekylær formel | C5 H2 Br Cl2 N O2 S |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H2BrCl2NO2S/c6-4-1-3(12(8,10)11)2-9-5(4)7/h1-2H |
| SMIL | Clc1ncc(cc1Br)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC navn | 5-bromo-6-chloropyridin-3-sulfonylchlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 290.95 |
| Formel vægt | 288.8367 |