Få mere at vide
5-brom-6-chlornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15445107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15445107 5 g 5g
15435107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15445107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H32384.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
CAS: 29241-62-1 | Molekylformel: C6H2BrClNO2 | Molekylvægt: 235,44 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 29241-62-1
Molekylær formel C6H2BrClNO2
Molekylvægt (g/mol) 235.44
MDL nummer MFCD01927098
InChI nøgle DXEUARPQHJXMII-UHFFFAOYSA-M
Synonym 5-bromo-6-chloronicotinic acid, 5-bromo-6-chloro-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-bromo-6-chloro, 3-bromo-2-chloropyridine-5-carboxylic acid, 3-bromo-2-chloro-5-pyridinecarboxylic acid, zlchem 1120, pubchem12922, acmc-1ckhn, ksc203c5j, abbypharma ap-12-5123
PubChem CID 285433
SMIL [O-]C(=O)C1=CN=C(Cl)C(Br)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-6-chloronicotinic acid
Smeltepunkt 170 °C til 173 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn 5-brom-6-chlorpyridin-3-carboxylsyre
Formel vægt 236.45
Procent renhed 97%