Få mere at vide
5-brom-6-chlornikotinsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-6-chloronicotinic acid |
| Smeltepunkt | 170 °C til 173 °C |
| Mængde | 1 g |
| IUPAC navn | 5-bromo-6-chloropyridin-3-carboxylat |
| Formel vægt | 236.45 |
| Procent renhed | 97% |