Få mere at vide
5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 |
| CAS | 1219795-51-3 |
| Molekylær formel | C6 D4 Br Cl |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-Bromochlorobenzene-d4, Benzene-1,2,3,4-d4, 5-bromo-6-chloro- (ACI), 5-Bromo-6-chlorobenzene-1,2,3,4-d4 (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C6H4BrCl/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H/i1D,2D,3D,4D |
| SMIL | [2H]c1c([2H])c([2H])c(Br)c(Cl)c1[2H] |
| IUPAC navn | 1-bromo-2-chloro-3,4,5,6-tetradeuteriobenzene |
| Molekylvægt (g/mol) | 195.48 |
| Formel vægt | 193.9436 |