Få mere at vide
5-Bromo-6-chloro-2-picoline, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10191282 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10191282 1 g Glasflaske 1g
10780745 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10191282 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 360800010
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 185017-72-5
Molekylær formel C6H5BrClN
Molekylvægt (g/mol) 206.47
MDL nummer MFCD03095218
InChI nøgle JVDQYSIJBRTRMS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-bromo-2-chloro-6-picoline, 5-bromo-6-chloro-2-picoline, 2-chloro-3-bromo-6-methylpyridine, 5-bromo-6-chloro-2-methylpyridine, pyridine, 3-bromo-2-chloro-6-methyl, 3-bromo-2-chloro-6-methyl-pyridine, pubchem1286, acmc-209emg, ksc538q8t, 3-bromo-2-chloro-6 picoline
PubChem CID 2734418
IUPAC navn 3-brom-2-chlor-6-methylpyridin
SMIL CC1=CC=C(Br)C(Cl)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 206.5
Procent renhed 98+%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-6-chloro-2-picoline
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.