Få mere at vide
5-Brom-5-nitro-1,3-dioxan, 98%
Artikelnummer. 15406909
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15406909 5 g 5g
15416909 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406909 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J65443.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    805.80 DKK
    662.65 DKK / 5g
    Spare 143.15 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxan, også kendt som bronidox, viser antimikrobiel aktivitet mod gram-negative og gram-positive bakterier, gær og svampe. | CAS: 30007-47-7 | C4H6BrNO4 | 211,999 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktporteføljen. Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle mærke. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Generel beskrivelse
•5-brom-5-nitro-1,3-dioxan er en kemisk forbindelse, der viser antimikrobiel aktivitet mod gram-negative og gram-positive bakterier, gær og svampe
• Denne forbindelse er i stand til at fremme oxidationen af essentielle proteinthioler, hvilket forårsager hæmning af enzymaktivitet, hvilket fører til hæmning af mikrobiel vækst
Anvendelse
•5-brom-5-nitro-1,3-dioxan er blevet brugt som stabilisator og konserveringsmiddel til biologiske molekyler og opløsninger, herunder antistoffer og antisera
• Det kan bruges alene eller kombineret med methylisothiazolinon, som også anses for at være et effektivt konserveringsmiddel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 30007-47-7
Molekylær formel C4H6BrNO4
Molekylvægt (g/mol) 211.999
MDL nummer MFCD00101855
InChI nøgle XVBRCOKDZVQYAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym bronidox, 1,3-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-bromo-5-nitro-m-dioxane, unii-u184i9qbnm, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan, m-dioxane, 5-bromo-5-nitro, 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan german, u184i9qbnm, bronidox l, acmc-209hcf
PubChem CID 1807
IUPAC navn 5-brom-5-nitro-1,3-dioxan
SMIL C1C(COCO1)([N+](=O)[O-])Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-5-nitro-1,3-dioxane
Smeltepunkt 58 °C til 61 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 12,5 mg/ml
Formel vægt 212
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver