Få mere at vide
5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol,≥ 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10507863
Skift visning
Amber glasflaske; 1g
Artikelnummer.
10507863 Amber glasflaske; 1g
1 options
Artikelnummer. 10507863 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC29210DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-09-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-thiazole
CAS 28771-82-6
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C10H8BrNS
MDL nummer MFCD04974049
Mængde 1 g
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenylthiazole, thiazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl-thiazole, thiazole, 5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-thiazol-2-yl benzene
InChI nøgle XNYKJKJMPCGEQI-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=C(Br)SC(=N1)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-thiazol
Molekylvægt (g/mol) 254.15
PubChem CID 2795494
Formel vægt 254.15
Procent renhed 97%