Få mere at vide
5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-3629708
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10526294
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC18110DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 21354-98-3
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.08
MDL nummer MFCD11109319
InChI nøgle QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC navn 5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol
SMIL CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.08
Procent renhed 95%