Få mere at vide
5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10526294
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10526294 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10152974 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10526294 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC18110DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 21354-98-3
Molekylær formel C10H8BrNO
Molekylvægt (g/mol) 238.08
MDL nummer MFCD11109319
InChI nøgle QHQQHNFHCQSTBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-4-methyl-2-phenyloxazole, 4-methyl-2-phenyl-5-bromooxazole, oxazole,5-bromo-4-methyl-2-phenyl, 5-bromo-4-methyl-1,3-oxazol-2-yl benzene
PubChem CID 15328586
IUPAC navn 5-brom-4-methyl-2-phenyl-1,3-oxazol
SMIL CC1=C(Br)OC(=N1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-methyl-2-phenyl-1, 3-oxazole
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 238.08
Procent renhed 95%