Få mere at vide
5-brom-4-methoxythiophen-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11356875
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11356875 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
10475312 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11356875 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM00596DE
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 162848-23-9
Molekylær formel C6H5BrO3S
Molekylvægt (g/mol) 237.07
MDL nummer MFCD00068031
InChI nøgle OMNYIQIDPSRNES-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-thiophenecarboxylicacid, 5-bromo-4-methoxy, maybridge3_003417, 2-bromo-3-methoxythiophene-4-carboxylic acid, 5-bromo-4-methoxy-3-thiophenecarboxylic acid, 5-bromanyl-4-methoxy-thiophene-3-carboxylic acid
PubChem CID 2778393
IUPAC navn 5-brom-4-methoxythiophen-3-carboxylsyre
SMIL COC1=C(Br)SC=C1C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-methoxythiophene-3-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 237.07
Procent renhed 97%