Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate, 98%
Artikelnummer. 10638391 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 mg
250 mg
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10638391 250 mg Glasflaske 250mg
10301374 50 mg Glasflaske 50mg
10530974 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10638391 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 271462500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 205926-98-3 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 205926-98-3
Molekylær formel C8H4BrClNNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 370.43
MDL nummer MFCD00150468
InChI nøgle OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC navn dinatrium;(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, disodium salt, hydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 300.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Formel vægt 370.42
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske