Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolylphosphat dinatriumsalt, 98%
Beskrivelse
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat dinatriumsalt, bruges til kolorimetrisk påvisning af alkalisk phosphatase-mærkede molekyler, 5-Bromo-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP ) og Nitro Blue Tetrazolium (NBT) er tilgængelige. BCIP/NBT-substratsystemet er alsidigt og fungerer i en række forskellige anvendelser, herunder Northern Southern og Western blotting, in situ hybridisering og immunhistokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
5-Brom-4-chlor-3-indolylphosphat dinatriumsalt, bruges til kolorimetrisk påvisning af alkalisk phosphatase-mærkede molekyler, 5-Bromo-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP ) og Nitro Blue Tetrazolium (NBT) er tilgængelige. BCIP/NBT-substratsystemet er alsidigt og fungerer i en række forskellige anvendelser, herunder Northern Southern og Western blotting, in situ hybridisering og immunhistokemi.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml). Uopløseligt i dimethylformamid.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt |
| Farve | Blå til hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Synonym | sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (50 mg/ml). Uopløseligt i dimethylformamid. |
| Formel vægt | 370.43 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |