Få mere at vide
5-brom-4-chlor-3-indolylphosphatdinatriumsalt, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15422586
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422586 1 g 1g
15432586 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422586 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56265.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 102185-33-1 | C8H4BrClNNa2O4P | 370.43 g/mol
Det er et histokemisk substrat for alkalisk fosfatase. Til kolorimetrisk påvisning af alkalisk phosphatase-mærkede molekyler, 5-brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP ) og Nitro Blue Tetrazolium (NBT) er tilgængelige. BCIP/NBT-substratsystemet er alsidigt og fungerer i en række forskellige anvendelser, herunder Northern Southern og Western blotting, in situ hybridisering og immunhistokemi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et histokemisk substrat for alkalisk fosfatase. Til kolorimetrisk påvisning af alkalisk phosphatase-mærkede molekyler, 5-brom-4-chlor-3-indolylphosphat (BCIP ) og Nitro Blue Tetrazolium (NBT) er tilgængelige. BCIP/NBT-substratsystemet er alsidigt og fungerer i en række forskellige anvendelser, herunder Northern Southern og Western blotting, in situ hybridisering og immunhistokemi.
Opløselighed Opløseligt i vand og
toluen.
Noter
Fugt- og lysfølsom. Opbevares tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler, varme og lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102185-33-1
Molekylær formel C8H4BrClNNa2O4P
Molekylvægt (g/mol) 370.43
MDL nummer MFCD00036757
InChI nøgle OAZUOCJOEUNDEK-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 6097197
IUPAC navn dinatrium;(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)phosphat
SMIL [Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OC1=CNC2=CC=C(Br)C(Cl)=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt
Mængde 1 g
Beilstein 4722243
Følsomhed Lys- og fugtfølsomt
Synonym sodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate disodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl phosphate, disodium salt, bcip™, 1h-indol-3-ol, 5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, disodium 5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl phosphate, 1h-indol-3-ol,5-bromo-4-chloro-, 3-dihydrogen phosphate , sodium salt 1:2, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl phosphate, 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate disodium salt
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og toluen.
Formel vægt 370.43
Procent renhed ≥98%