Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-N-acetyl-b-D-galactosaminide |
| CAS | 129572-48-1 |
| Molekylær formel | C16H18BrClN2O6 |
| Mængde | 200 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18BrClN2O6/c1-6(22)20-13-15(24)14(23)10(5-21)26-16(13)25-9-4-19-8-3-2-7(17)12(18)11(8)9/h2-4,10,13-16,19,21,23-24H,5H2,1H3,(H,20,22)/t10-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23 |
| IUPAC navn | N-[(2S,3R,4R,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-3-yl]acetamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.68 |
| Formel vægt | 448.0037 |