Beskrivelse
5-brom-4-chlor-3-indolyl-β -D-galactopyranosid bruges som indigogent substrat forβ -galactosidase, til påvisning afβ -galactosidase-positive kloner og identifikation af lac- og bakteriekolonier eller fagplakker.
Det er et kromogent substrat forβ -galactosidase, der producerer en rig blå farve, der let kan detekteres visuelt over baggrunden. X-Gal er det foretrukne substrat til blå-hvid selektion af rekombinante bakteriekolonier med lac+ genotypen.
- Indsættelse af DNA i lac Z-regionen resulterer i tab afβ -galactosidase aktivitet
- Lac+ bakteriekolonier som følge af a-komplementering vil se blå ud
- Bakteriekolonier indeholdende plasmid med DNA indsat i lac Z-regionen vil være ude af stand til a-komplementering og vil fremstå hvide
Tekniske data
Tekniske data
| Smeltepunkt | 230 °C (dekomponering)(litteratur) |
| Mængde | 1 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i DMF (2% med væske, klar og farveløs opløsning). |
| Formel vægt | 408.6 |
| Fysisk form | Pulver |