Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside |
| Navn note | Til HPLC-analyse |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | 0.994 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 408.64 |
| Grad | Ikke tilgængelig |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |