Få mere at vide
X-Gal, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactopyranoside, Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10234923
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10234923 100 mg Glass Bottle 100mg
10113253 1 g Glass Bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10234923 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP1615100
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
For blue/white colony screening, immunoblotting and immunocytochemical assays
  • Chromogenic substrate used for blue-white selection of recombinant bacterial colonies with the lac+ genotype
  • Forms blue precipitate when hydrolyzed by β-galactosidase
  • Soluble in DMF and Methanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7240-90-6
Molekylær formel C14H15BrClNO6
Molekylvægt (g/mol) 408.629
InChI nøgle OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Tekniske data
Alpha vektor Bromo-4-chloro-3-indolyl-[beta]-D-galactopyranoside (X-Gal)
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl- β-D-galactopyranoside
Smeltepunkt 230°C
Farve White
Emballage Glass Bottle
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 10272
Specifik rotation -56 to -64° (+ or -)
Formel vægt 408.63
Fysisk form Powder or Solid
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-b-D-galactopyranoside
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.