Få mere at vide
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-Galactopyranosid,≥ 98%, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
Shop alle MP Biomedical produkterTekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside |
| Navn note | FTIR |
| Farve | Hvid |
| Analyseprocentområde | ≥98% |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 408.6 |
| Procent renhed | >98% |
| Grad | Molekylærbiologisk reagens |
| Fysisk form | Pulver |