Få mere at vide
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-Galactopyranosid,≥ 98%, Molekylær Biologisk Reagens, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11442151 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11442151 10 mg 10mg
11452151 100 mg 100mg
11462151 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11442151 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219481110
5-brom-4-klor-3-indolyl-β -D-Galactopyranosid bruges som indigogent substrat forβ -galactosidase, til påvisning afβ -galactosidase-positive kloner og identifikation af lac- og bakteriekolonier eller fagplakker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7240-90-6
Molekylær formel C14H15BrClNO6
Molekylvægt (g/mol) 408.629
MDL nummer MFCD00005666
InChI nøgle OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-Chloro-3-Indoyl-β-D-Galactopyranoside
Navn note FTIR
Farve Hvid
Analyseprocentområde ≥98%
Mængde 10 mg
Formel vægt 408.6
Grad Molekylærbiologisk reagens
Fysisk form Pulver