Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl caprylate |
| CAS | 129541-42-0 |
| Molekylær formel | C16H19BrClNO2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19BrClNO2/c1-2-3-4-5-6-7-14(20)21-13-10-19-12-9-8-11(17)16(18)15(12)13/h8-10,19H,2-7H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCC(=O)Oc1c[nH]c2ccc(Br)c(Cl)c12 |
| IUPAC navn | (5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl) octanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 372.68 |
| Formel vægt | 371.0288 |