Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt, 98% Artikelnummer.: 15400367
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt, 98%
Artikelnummer. p-7042919
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 15400367
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J64360.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Substrat for beta-glucuronidase
5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-D-glucuronid natriumsalt er et kromogent substrat forβ -glucuronidase (GUS) genpåvisning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-D-glucuronid natriumsalt er et kromogent
substrat forβ -glucuronidase (GUS) genpåvisning.
Opløselighed Opløselig
i vand ved 10mg/
ml
Bemærkninger
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 129541-41-9
Molekylær formel C14H12BrClNNaO7
Molekylvægt (g/mol) 444.594
MDL nummer MFCD00135782
InChI nøgle IBLSVGDGSKUDCT-ILIJQVQCSA-M
Synonym x-gluc sodium salt, x-glca sodium salt, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-glucopyranosiduronic acid sodium salt
PubChem CID 53384407
IUPAC navn natrium; (2R,3S,4S,5S,6S)-6-[(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylat
SMIL C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)C(=O)[O-])O)O)O)Cl)Br.[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water at 10mg/ml
Formel vægt 444.59
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
5 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerN18L015 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato20/02/2025 ArtikelnummerJ64360.MD,J64360.03
PartinummerQ04K034 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato19/04/2024 ArtikelnummerJ64360.MD,J64360.03
PartinummerU08J005 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2023 ArtikelnummerJ64360.MD,J64360.03
PartinummerU08J006 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato21/08/2023 ArtikelnummerJ64360.MD,J64360.03
PartinummerR25J013 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/06/2023 ArtikelnummerJ64360.MD
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt, 98% >