Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronid natriumsalt, 98%
Beskrivelse
5-brom-4-chlor-3-indolyl beta-D-glucuronid natriumsalt er et kromogent substrat forβ -glucuronidase (GUS) genpåvisning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
substrat forβ -glucuronidase (GUS) genpåvisning.
Opløselighed Opløselig
i vand ved 10mg/
ml
Bemærkninger
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucuronide sodium salt |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 250 mg |
| Følsomhed | Lysfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 10 mg/ml |
| Formel vægt | 444.59 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |