Få mere at vide
5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-cyclohexylammoniumsalthydrat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10628364 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10628364 25 mg Glasflaske 25mg
10072001 100 mg Glasflaske 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10628364 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331190250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 114162-64-0 | C20H26BrClN2O7 | 521.79 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 114162-64-0
Molekylær formel C20H26BrClN2O7
Molekylvægt (g/mol) 521.79
MDL nummer MFCD13185253
InChI nøgle JXCKZXHCJOVIAV-VLQIOUPANA-N
Synonym 5-bromo-4-chloro-3-indolyl, a-d-glucuronide cyclohe, cyclohexylammonium ion 2s,3s,4s,5r,6s-6-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylate hydrate
PubChem CID 126842357
IUPAC navn (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-3,4,5-trihydroxyoxan-2-carboxylat;cyclohexylazanium;hydrat
SMIL NC1CCCCC1.O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucuronide cyclohexylammonium salt hydrate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230 °C
Farve Farveløs eller hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 25 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 521.79
Procent renhed 98%
Fysisk form Crystals, Powder or Needles