Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucosid, 99%
Beskrivelse
Substrat for beta--D-glucosidase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-glucoside |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 1552603 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i DMF eller DMSO |
| Formel vægt | 408.63 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |