Få mere at vide
5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactosid, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10256520 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
100 mg
500 mg
2.5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
2.5g
500mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10256520 10 mg Glasflaske 10mg
10551861 100 mg Glasflaske 100mg
10666594 500 mg Glasflaske 500mg
10593694 2.5 g Glasflaske 2.5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10256520 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 227770100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7240-90-6
Molekylær formel C14H15BrClNO6
Molekylvægt (g/mol) 408.63
MDL nummer MFCD00005666
InChI nøgle OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 10 mg
Merck Index 15,10272
Specifik rotation − 64.00
Formel vægt 408.63
Procent renhed 99%
Grad Ren
Fysisk form Pulver