Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals 5-brom-4-chlor-3-indolyl-beta-D-galactosid, 99+%, til molekylærbiologi, DNAse, R
Artikelnummer. 10174111 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10174111 100 mg Glasflaske 100mg
10351484 500 mg Glass bottle 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10174111 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 327241000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7240-90-6 | C14H15BrClNO6 | 408.63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7240-90-6
Molekylær formel C14H15BrClNO6
Molekylvægt (g/mol) 408.63
MDL nummer MFCD00005666
InChI nøgle OPIFSICVWOWJMJ-AEOCFKNESA-N
Synonym x-gal, 5-bromo-4-chloro-3-beta-d-galactopyranosyloxy indole, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactoside, unii-v595og374w, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-galactoside, 5-bromo-4-chloroindol-3-yl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl beta-d-galactopyranoside, indoxyl-gal
PubChem CID 65181
ChEBI CHEBI:75055
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-brom-4-chlor-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
SMIL C1=CC(=C(C2=C1NC=C2OC3C(C(C(C(O3)CO)O)O)O)Cl)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-galactoside
Navn note For molecular biology
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Emballage Glasflaske
Mængde 100 mg
Merck Index 15, 10272
Specifik rotation − 64.00
Formel vægt 408.63
Procent renhed 99+%
Grad Molekylær biologi
Fysisk form Pulver