Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranosid, 98+%
Beskrivelse
Det er et substrat for beta-galactosidase, som spalter glycosidbindingen til 5-brom-4-chlor-3-hydroxy-1H-indol, som straks dimeriserer til et intenst blåt produkt. Det bruges også til at påvise aktiviteten af dette enzym i histokemi og bakteriologi. Det anvendes som farveløse, endogene eller eksogene pigmentprækursorer, der ved biologiske mekanismer kan omdannes til farvede forbindelser. De bruges i biokemiske assays og i diagnose som indikatorer, især i form af enzymsubstrater. X-Gal er det foretrukne substrat til blå-hvid selektion af rekombinante bakteriekolonier med lac+ genotypen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er et substrat for beta-galactosidase, som spalter glykosidbindingen for at give 5-brom-4-chlor-3-hydroxy-1H-indol, som straks dimeriserer til et intenst blåt produkt. Det bruges også til at påvise aktiviteten af dette enzym i histokemi og bakteriologi. Det anvendes som farveløse, endogene eller eksogene pigmentprækursorer, der ved biologiske mekanismer kan omdannes til farvede forbindelser. De bruges i biokemiske assays og i diagnose som indikatorer, især i form af enzymsubstrater. X-Gal er det foretrukne substrat til blå-hvid selektion af rekombinante bakteriekolonier med lac+ genotypen.
Opløselighed Opløselig i 100
mM i DMSO.
Noter
Fugt& Lysfølsom. Opbevares væk fra oxidationsmidler, varme, vand/fugt og lys. Opbevares under inert gas. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-galactopyranoside |
| Smeltepunkt | ∼236 °C (dekomponering) |
| Mængde | 50 mg |
| Beilstein | 1402009 |
| Følsomhed | Lys- og fugtfølsomt |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i 100 mM i DMSO. |
| Optisk rotation | −62° (c=1 i 50 % DMF) |
| Formel vægt | 408.64 |
| Procent renhed | ≥98% |