Få mere at vide
5-Brom-4-klor-3-indolyl b-D-Galactopyranosid, TRC
Artikelnummer. 30335949
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30335949 1 g
1 options
Artikelnummer. 30335949 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6823501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl beta-D-galactopyranoside
CAS 7240-90-6
Molekylær formel C14 H15 Br Cl N O6
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C14H15BrClNO6/c15-5-1-2-6-9(10(5)16)7(3-17-6)22-14-13(21)12(20)11(19)8(4-18)23-14/h1-3,8,11-14,17-21H,4H2/t8-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 408.63
Formel vægt 406.9771