Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-Alpha-D-N-acetylneuraminic Acid, Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt |
| CAS | 160369-85-7 |
| Molekylær formel | C19 H21 Br Cl N2 O9 . Na |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H22BrClN2O9.Na/c1-7(25)23-15-10(26)4-19(18(29)30,32-17(15)16(28)11(27)6-24)31-12-5-22-9-3-2-8(20)14(21)13(9)12;/h2-3,5,10-11,15-17,22,24,26-28H,4,6H2,1H3,(H,23,25)(H,29,30);/q;+1/p-1/t10-,11+,15+,16+,17+,19+;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].CC(=O)N[C@@H]1[C@@H](O)C[C@@](Oc2c[nH]c3ccc(Br)c(Cl)c23)(O[C@H]1[C@H](O)[C@H](O)CO)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | sodium;(2S,4S,5R,6R)-5-acetamido-2-[(5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy]-4-hydroxy-6-[(1R,2R)-1,2,3-trihydroxypropyl]oxane-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 559.72 |
| Formel vægt | 558.0017 |