Få mere at vide
5-Bromo-4-klor-3-indolyl-alfa-D-galaktosid
Artikelnummer. 15472969
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15472969 250 mg 250mg
15462969 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15472969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J60151.MD
 Begrænset vare
På lager
Substrat for beta-galaktosidase | CAS: 107021-38-5 | C14H15BrClNO6 | 408,63 g/mol
Substrat for beta-galactosidase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107021-38-5
Molekylær formel C14H15BrClNO6
Molekylvægt (g/mol) 408.63
MDL nummer MFCD00063780
InChI nøgle OPIFSICVWOWJMJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym x-alpha-gal, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl a-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloroindoxyl alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactopyranoside, 2r,3r,4s,5r,6r-2-5-bromo-4-chloro-1h-indol-3-yl oxy-6-hydroxymethyl oxane-3,4,5-triol, x-alpha-d-galactoside, 5-bromo-4-chloro-3-indoxyl-alpha-d-galactopyranoside, 5-bromo-4-chloro-3-indolyl alpha-d-galactoside
PubChem CID 10173103
ChEBI CHEBI:75506
SMIL OCC1OC(OC2=CNC3=CC=C(Br)C(Cl)=C23)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
Farve Hvid
Mængde 250 mg
IUPAC navn 2-[(5-brom-4-chlor-lH-indol-3-yl)oxy]-6-(hydroxymethyl)oxan-3,4,5-triol
Formel vægt 408.63
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.