Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate, TRC
Artikelnummer. 30343114
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30343114 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30343114 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB682335250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate
CAS 3030-06-6
Molekylær formel C12 H9 Br Cl N O3
Mængde 250 mg
Synonym Ethanone, 1-[3-(acetyloxy)-5-bromo-4-chloro-1H-indol-1-yl]-, 1H-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (7CI), Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (ester) (8CI), Indoxyl, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (6CI), 1-[3-(Acetyloxy)-5-bromo-4-chloro-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate
InChI formel InChI=1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccc(Br)c(Cl)c12
IUPAC navn (1-acetyl-5-bromo-4-chloroindol-3-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 330.56
Formel vægt 328.9454