missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate, TRC

Artikelnummer. 30346770
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30346770 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30346770 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6823351G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate
CAS 3030-06-6
Molekylær formel C12 H9 Br Cl N O3
Mængde 1 g
Synonym Ethanone, 1-[3-(acetyloxy)-5-bromo-4-chloro-1H-indol-1-yl]-, 1H-Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (7CI), Indol-3-ol, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (ester) (8CI), Indoxyl, 1-acetyl-5-bromo-4-chloro-, acetate (6CI), 1-[3-(Acetyloxy)-5-bromo-4-chloro-1H-indol-1-yl]ethanone, 1-Acetyl-5-bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-1,3-diacetate
InChI formel InChI=1S/C12H9BrClNO3/c1-6(16)15-5-10(18-7(2)17)11-9(15)4-3-8(13)12(11)14/h3-5H,1-2H3
SMIL CC(=O)Oc1cn(C(=O)C)c2ccc(Br)c(Cl)c12
IUPAC navn (1-acetyl-5-bromo-4-chloroindol-3-yl) acetate
Molekylvægt (g/mol) 330.56
Formel vægt 328.9454
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.