Få mere at vide
5-Bromo-4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 42362-16-3 |
| Molekylær formel | C6H6BrClN2O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Bromo-4-chloro-2,6-dimethoxy-pyridine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6BrClN2O2/c1-11-5-3(7)4(8)9-6(10-5)12-2/h1-2H3 |
| SMIL | COc1nc(Cl)c(Br)c(OC)n1 |
| IUPAC navn | 5-bromo-4-chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.48 |
| Formel vægt | 251.9301 |