missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Bromo-4-(bromomethyl)-1-pentene (Stabilized with Copper wire), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-4-bromomethyl-1-pentene |
| CAS | 157556-86-0 |
| Molekylær formel | C6H10Br2 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10Br2/c1-2-3-6(4-7)5-8/h2,6H,1,3-5H2 |
| SMIL | BrCC(CBr)CC=C |
| IUPAC navn | 5-bromo-4-(bromomethyl)pent-1-ene |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.95 |
| Formel vægt | 239.91 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?