Få mere at vide
5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30948659
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
1g
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30948659 100 g 100g
30948855 5 g 5g
30948590 10 g 10g
30946945 25 g 25g
30940014 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30948659 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD102921100g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4,6-dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
CAS 23819-87-6
Molekylær formel C8H7BrN2O
MDL nummer MFCD01117224
Mængde 100 g
SMIL N#CC1=C(C)C(Br)=C(C)NC1=O
Molekylvægt (g/mol) 227.06
Procent renhed 97%