Få mere at vide
5-brom-4,6-dichlorpyrimidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11415540
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415540 1 g 1g
11425540 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11415540 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H25821.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68797-61-5 | C4HBrCl2N2 | 227.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68797-61-5
Molekylær formel C4HBrCl2N2
Molekylvægt (g/mol) 227.87
MDL nummer MFCD00047379
InChI nøgle BKLHHTTZTSYHBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, pubchem6899, acmc-20a4zb, pyrimidine,5-bromo-4,6-dichloro, 5-bromo-4,6-dichloropyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro pyrimidine, 5-bromo-4,6-dichloro-pyrimidine, 97+%
PubChem CID 111605
IUPAC navn 5-brom-4,6-dichlorpyrimidin
SMIL C1=NC(=C(C(=N1)Cl)Br)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Smeltepunkt 77°C to 81°C
Mængde 1 g
FN nummer UN1759
Formel vægt 227.88
Procent renhed 97%