Få mere at vide
5-brom-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-on, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10691113
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10691113 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 10691113 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. RJC02150CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one
CAS 300574-36-1
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Molekylær formel C6H5BrN2O2
MDL nummer MFCD00168437
Mængde 250 mg
Synonym 5-bromo-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-one, 5-bromo-4-oxo-4,5,6,7-tetrahydrobenzofurazan, 5-bromo-6,7-dihydrobenzo c 1,2,5 oxadiazol-4 5h-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one,5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-5h-benzo 1,2,5 oxadiazol-4-one, 2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one, 5-bromo-6,7-dihydro, 5-bromo-6,7-dihydro-2,1,3-benzoxadiazol-4 5h-one #, 5-bromo-5,6,7-trihydrobenzo 1,2-c 1,2,5-oxadiazol-4-one
InChI nøgle RLBJBTYYLDXIHR-UHFFFAOYNA-N
SMIL BrC1CCC2=NON=C2C1=O
IUPAC navn 5-brom-4,5,6,7-tetrahydro-2,1,3-benzoxadiazol-4-on
Molekylvægt (g/mol) 217.02
PubChem CID 572916
Formel vægt 217.02
Procent renhed 97%