Få mere at vide
5-Bromo-3-pyridineacetic acid, 98+%
Beskrivelse
5-brom-3-pyridineddikesyre fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Bromo-3-pyridineacetic acid |
| Smeltepunkt | 182°C to 185°C |
| Mængde | 1 g |
| Beilstein | 388264 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. |
| Formel vægt | 216.03 |
| Procent renhed | ≥98% |