Få mere at vide
5-Brom-3-pyridineddikesyre, 98+%
Artikelnummer. 11393147
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11393147 1 g 1g
11303157 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11393147 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13579.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 39891-12-8 | C7H6BrNO2 | 216,034 g/mol
5-brom-3-pyridineddikesyre fungerer som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-brom-3-pyridineddikesyre fungerer som et vigtigt råmateriale
og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39891-12-8
Molekylær formel C7H6BrNO2
Molekylvægt (g/mol) 216.034
MDL nummer MFCD00829308
InChI nøgle UETIDNDXXGCJCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-3-pyridylacetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridineacetic acid, 3-pyridineacetic acid, 5-bromo, 2-5-bromo-3-pyridyl acetic acid, 5-bromo-3-pyridylaceticacid, 5-bromo-pyridin-3-yl-acetic acid, 5-bromopyridin-3-yl acetic acid, 5-bromo-3-pyridinyl acetic acid, 2-5-bromopyridin-3-yl acetic acid
PubChem CID 2802539
IUPAC navn 2-(5-brompyridin-3-yl)eddikesyre
SMIL C1=C(C=NC=C1Br)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-pyridineacetic acid
Smeltepunkt 182 °C til 185 °C
Mængde 1 g
Beilstein 388264
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 216.03
Procent renhed ≥98%