Få mere at vide
5-brom-3-nitropyridin-2-ol, 95 %+, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10203482
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10203482 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10124054 25 g Ravfarvet glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10203482 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB06123EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 15862-34-7
Molekylær formel C5H3BrN2O3
Molekylvægt (g/mol) 218.994
InChI nøgle WXRLCVUDLFFTFF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-bromo-2-hydroxy-3-nitropyridine, 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridinol, 5-bromo-3-nitro-2-pyridone, 5-bromo-3-nitropyridin-2 1h-one, 5-bromo-3-nitro-pyridin-2-ol, 3-bromo-6-hydroxy-5-nitropyridine, 5-bromo-3-nitro-2 1h-pyridinone, 5-bromo-3-nitro-2-hydroxypyridine, 2-hydroxy-3-nitro-5-bromopyridine
PubChem CID 85147
IUPAC navn 5-brom-3-nitro-lH-pyridin-2-on
SMIL C1=C(C(=O)NC=C1Br)[N+](=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-nitropyridin-2-ol
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 218.99
Procent renhed 95%