Få mere at vide
5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinon, TRC
Artikelnummer. 30342483
Skift visning
Mængde:
2 g
Artikelnummer. Mængde
30342483 2 g
1 options
Product Code. 30342483 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCB6862652G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Bromo-3-nitro-2(1H)-pyridinone
CAS 15862-34-7
Molekylær formel C5 H3 Br N2 O3
Mængde 2 g
InChI formel InChI=1S/C5H3BrN2O3/c6-3-1-4(8(10)11)5(9)7-2-3/h1-2H,(H,7,9)
SMIL Oc1ncc(Br)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 5-bromo-3-nitropyridin-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 218.99
Formel vægt 217.9327